Sarcosina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
157741000 157745000 157740025
ACRO157741000EA 43 EUR
ACRO157741000 ACRO157745000 ACRO157740025
Sarcosina 98%
Sarcosina
Formula: C₃H₇NO₂
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 208 °C (desc.)
Densidad: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004279
Núm. CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Índice Merck: 12,08519
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Solubility (25 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥97.5 %