Sarcosina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-Metilglicina, H-Sar-OH
A14594.0E
A14594.22
A14594.36
A14594.0EEA
475
EUR
A14594.0E
A14594.22
A14594.36
Sarcosina ≥98%
Sarcosina
Purity: 98%
CAS No.: 107-97-1
Molecular Formula: CH3NHCH2CO2H
Formula Weight: 89.09
Odour: Odourless
pH: 6.1
Melting Point: ca 208° dec.
Beilstein Reference: 1699442
Merck Reference: 14,8373
MDL No.: MFCD00004279
Formula:
C₃H₇NO₂ Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 208 °C (desc.) Densidad: 1,301 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004279 Núm. CAS: 107-97-1 EINECS: 203-538-6 Índice Merck: 14,8373 |