Sarcosina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: N-Metilglicina, H-Sar-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07666.0250 8.07666.9010
8.07666.0250EA 108 EUR
8.07666.0250 8.07666.9010
Sarcosina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sarcosina
Formula: C₃H₇NO₂
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 63 °C
Densidad: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004279
Núm. CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Índice Merck: 12,08519
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1481 g/l (20°C)
Melting Point 208 °C
Molar Mass 600 kg/m3
Bulk Density 600 kg/m3
pH 6.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Methylaminoacetic acid, N-Methylglycine
Hill Formula C3H7NO2
Chemical Formula CH3NHCH2COOH