Ácido glicolico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
154510250 154511000 154515000 154510025
ACRO154510250EA 46 EUR
ACRO154510250 ACRO154511000 ACRO154515000 ACRO154510025
Ácido glicolico 99%
Ácido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
Pto. Ebullición: 100 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 72…80 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004312
Núm. CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,04511
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)