Ácido glicolico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
A12511.22
A12511.36
A12511.22EA
66.7
EUR
A12511.22
A12511.36
Ácido glicolico ≥98%
Ácido glicolico
Purity: 98%
CAS No.: 79-14-1
Molecular Formula: C2H4O3
Formula Weight: 76.05
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.49
Appearance: White
Odour: Unpleasant
pH: 2
Melting Point: 74-80°
Beilstein Reference: 1209322
Merck Reference: 14,4498
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004312
Formula:
C₂H₄O₃ MW: 76.05 g/mol Pto. Ebullición: 266 Pto. de fusión: 74…80 °C Densidad: 1.49 Pto. de inflamación: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004312 Núm. CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3261 ADR: 8 II Índice Merck: 13,04511 |