Ácido glicolico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04104.0100 8.04104.0250 8.04104.1000
8.04104.0100EA 83.3 EUR
8.04104.0100 8.04104.0250 8.04104.1000
Ácido glicolico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Pto. Ebullición: 266
Pto. de fusión: 79…80 °C
Densidad: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004312
Núm. CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04511
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 76 - 80 °C
Molar Mass 76.05 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 100 °C (decomposition)
Vapor Pressure 10.8 hPa (80 °C)
Flash Point 300 °C (decomposition)
Density 1.49 g/cm3 (25 °C)
pH 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material