Ácido 3-mercaptopropionico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
125531000 125535000 125530025
ACRO125531000EA 56.3 EUR
ACRO125531000 ACRO125535000 ACRO125530025
Ácido 3-mercaptopropionico 99+%
Ácido 3-mercaptopropionico
Formula: C₃H₆O₂S
Pto. Ebullición: 110…111 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 17…19 °C
Densidad: 1,218 g/cm³
Pto. de inflamación: 124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004897
Núm. CAS: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %