Ácido 3-mercaptopropionico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A13261.36
A13261.22
A13261.36EA
103
EUR
A13261.36
A13261.22
Ácido 3-mercaptopropionico ≥99%
Ácido 3-mercaptopropionico
Purity: 99%
CAS No.: 107-96-0
Molecular Formula: C3H6O2S
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4920
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 110-111°/15mm
Beilstein Reference: 773807
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004897
Formula:
C₃H₆O₂S MW: 106,15 g/mol Pto. Ebullición: 110…111 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 17…19 °C Densidad: 1,220 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004897 Núm. CAS: 107-96-0 EINECS: 203-537-0 UN: 2922 ADR: 8,II |