Ácido tioglicólico (Ácido mercaptoacético) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97+%
CAS No.: 68-11-1
Molecular Formula: C2H4O2S
Formula Weight: 92.11
Flash Point: 119°(246°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.295
Refractive Index: 1.5045
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -12°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 506166
Merck Reference: 14,9336
UN No.: 1940
MDL No.: MFCD00004876
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis
Formula:
HSCH₂COOH Pto. Ebullición: 220 °C Pto. de fusión: –12 °C Densidad: 1,295 Pto. de inflamación: 119 °C (246 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004876 Núm. CAS: 68-11-1 EINECS: 200-677-4 UN: 1940 ADR: 8,II Índice Merck: 14,9336 |