Ácido tioglicólico (Ácido mercaptoacético) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido mercaptoacético
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22336.0250 8.22336.1000
8.22336.0250EA 36.6 EUR
8.22336.0250 8.22336.1000
Ácido tioglicólico (Ácido mercaptoacético) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido mercaptoacético (Ácido tioglicólico)
Formula: HSCH₂COOH
Pto. Ebullición: 96 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –16,5 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 130 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004876
Núm. CAS: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -16.5 °C
Molar Mass 92.11 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 131.5 °C
Density 1.325 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)