Ácido sebácico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
132630010 132630025 132631000 132630100
ACRO132630010EA 150 EUR
ACRO132630010 ACRO132630025 ACRO132631000 ACRO132630100
Ácido sebácico 98%
Ácido sebácico
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Pto. Ebullición: 294.4 °C (100 mmHg)
Pto. de fusión: 131…134 °C
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004440
Núm. CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
IR: 01-2119519212-52
Índice Merck: 12,08558
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Ash ≤0.06 %