Ácido sebácico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
A14158.0B
A14158.0I
A14158.22
A14158.30
A14158.0BEA
155
EUR
A14158.0B
A14158.0I
A14158.22
A14158.30
Ácido sebácico ≥98%
Ácido sebácico
Purity: 98+%
CAS No.: 111-20-6
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 131-134°
Boiling Point: 295°/100mm
Beilstein Reference: 1210591
Merck Reference: 14,8415
MDL No.: MFCD00004440
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ MW: 202.25 g/mol Pto. Ebullición: 295 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: 131…134 °C Densidad: 1.271 Pto. de inflamación: 220 °C (428 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004440 Núm. CAS: 111-20-6 EINECS: 203-845-5 IR: 01-2119519212-52 Índice Merck: 12,08558 |