Ácido sebácico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00753.0100 8.00753.0500 8.00753.1000 8.00753.9050
8.00753.0100EA 32.2 EUR
8.00753.0100 8.00753.0500 8.00753.1000 8.00753.9050
Ácido sebácico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido sebácico
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Pto. Ebullición: 374
Pto. de fusión: 127…131 °C
Densidad: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 221
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004440
Núm. CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
IR: 01-2119519212-52
Índice Merck: 12,08558
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1 g/l (20°C)
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 600 - 620 kg/m3
Bulk Density 600 - 620 kg/m3
Boiling Point 295 °C (133 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (183 °C)
Density 1.21 g/cm3
Synonyms Decanedioic acid
Hill Formula C10H18O4
Chemical Formula HOOC(CH2)8COOH