Ácido dodecanodioico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dodecanedioic acid, 1,10-Decanedicarboxylic acid
111880050 111885000 111881000
ACRO111880050EA 24.7 EUR
ACRO111880050 ACRO111885000 ACRO111881000
Ácido dodecanodioico 99%
Ácido dodecanodioico
Formula: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 125…130 °C
Densidad: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002735
Núm. CAS: 693-23-2
EINECS: 211-746-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Viscosity 30.5 to 36.5
pH 3.0 to 3.8 (1 % solution)