Ácido dodecanodioico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dodecanedioic acid, 1,10-Decanedicarboxylic acid
A10387.0B
A10387.30
A10387.0BEA
199
EUR
A10387.0B
A10387.30
Ácido dodecanodioico ≥99%
Ácido dodecanodioico
Purity: 99%
CAS No.: 693-23-2
Molecular Formula: HO2C(CH2)10CO2H
Formula Weight: 230.31
Flash Point: 227°(440°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 244-245°/10mm
Beilstein Reference: 1782580
MDL No.: MFCD00002735
Formula:
C₁₂H₂₂O₄ MW: 230,3 g/mol Pto. Ebullición: 244…245 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 127…131 °C Densidad: 1,150 Pto. de inflamación: 227 °C (440 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002735 Núm. CAS: 693-23-2 EINECS: 211-746-3 |