Ácido pentadecanodioico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P0909-1G
P0909-10G
TCIAP0909-1GEA
23
EUR
TCIAP0909-1G
TCIAP0909-10G
Ácido pentadecanodioico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido pentadecanodioico
Formula:
C₁₅H₂₈O₄ Pto. Ebullición: 175°C |
Número MDL:
MFCD00039534 Núm. CAS: 1460-18-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 113.0 to 116.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |