Ácido malónico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Propanedioic acid
125260010 125262500 125260051
ACRO125260010EA 315 EUR
ACRO125260010 ACRO125262500 ACRO125260051
Ácido malónico 99%
Ácido malónico
Formula: C₃H₄O₄
MW: 104,06 g/mol
Pto. Ebullición: 387 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 130…135 °C (desc.)
Densidad: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002707
Núm. CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Índice Merck: 13,05732
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm