Ácido malónico ≥99.5%, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
31715.22 31715.36
31715.22EA 47.4 EUR
31715.22 31715.36
Ácido malónico ≥99.5%, grado reactivo
Ácido malónico
Formula: C₃H₄O₄
Pto. Ebullición: 387 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 132…136 °C (desc.)
Densidad: 1,62
Pto. de inflamación: 157 °C (314 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002707
Núm. CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Índice Merck: 14,5710