Ácido malónico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11526.22
A11526.0E
A11526.36
A11526.22EA
36.9
EUR
A11526.22
A11526.0E
A11526.36
Ácido malónico ≥99%
Ácido malónico
Purity: 99%
CAS No.: 141-82-2
Molecular Formula: C3H4O4
Formula Weight: 104.06
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 132-136° dec.
Beilstein Reference: 1751370
Merck Reference: 14,5710
MDL No.: MFCD00002707
Formula:
C₃H₄O₄ Pto. Ebullición: 387 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 132…136 °C (desc.) Densidad: 1,62 Pto. de inflamación: 157 °C (314 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002707 Núm. CAS: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Índice Merck: 14,5710 |