Ácido malónico para síntesis
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1,3-Propanedioic acid
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
8.00387.0100EA 24 EUR
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
Ácido malónico para síntesis
Ácido malónico
Formula: C₃H₄O₄
MW: 104,06 g/mol
Pto. Ebullición: 387 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 136 °C
Densidad: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002707
Núm. CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Índice Merck: 13,05732