Ácido succínico ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Butanedioic acid
219550010 219552500
ACRO219550010EA 168 EUR
ACRO219550010 ACRO219552500
Ácido succínico ACS
Ácido succínico
Formula: HOOCCH₂CH₂COOH
Pto. Ebullición: 235 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 185…190 °C
Densidad: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002789
Núm. CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Melting point 185.0 to 191.0°C
Sulfated ash ≤0.02 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %