Ácido succínico ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,4-Butanedioic acid
33272.36
33272.A3
33272.36EA
68.9
EUR
33272.36
33272.A3
Ácido succínico ≥99.0% ACS
Ácido succínico
Purity: 99.0% min
CAS No.: 110-15-6
Molecular Formula: HO2CCH2CH2CO2H
Formula Weight: 118.09
Flash Point: 206°(402°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.56
Melting Point: 186-188°
Boiling Point: 235°
Solubility: Soluble in water (increasing with temperature). Soluble in alcohol, methanol
Beilstein Reference: 1754069
Merck Reference: 14,8869
MDL No.: MFCD00002789
Formula:
HOOCCH₂CH₂COOH Pto. Ebullición: 235 °C Pto. de fusión: 186…188 °C Densidad: 1,56 Pto. de inflamación: 206 °C (402 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002789 Núm. CAS: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8869 |