Ácido succínico ≥99%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 1,4-Butanedioic acid
0165-2.5KGEA 213 EUR
0165-2.5KG 0165-500G
Ácido succínico ≥99%, grado alta pureza
Ácido succínico
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formula: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118.09 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 182 °C
Densidad: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 206
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002789
Núm. CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Melting Point 185 – 190 °C
Purity > 99,0 %
Residue on Ignition ≤0.025%