Succinato de disodio hexahidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20151.0100 8.20151.0500 8.20151.9050
8.20151.0100EA 44 EUR
8.20151.0100 8.20151.0500 8.20151.9050
Succinato de disodio hexahidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Succinato de disodio hexahidrato
Formula: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149117
Núm. CAS: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Índice Merck: 13,08754
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 349 g/l (25 °C)
Melting Point 120 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 270.15 g/mol
pH 6.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)