Ácido glutárico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119960250 119961000 119965000
ACRO119960250EA 29.3 EUR
ACRO119960250 ACRO119961000 ACRO119965000
Ácido glutárico 99%
Ácido glutárico
Formula: C₅H₈O₄
Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 92…99 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004410
Núm. CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Índice Merck: 13,04486
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure