Ácido glutárico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,5-Pentanedioic acid
A14595.14 A14595.22 A14595.36
A14595.14EA 26.9 EUR
A14595.14 A14595.22 A14595.36
Ácido glutárico ≥99%
Ácido glutárico
Purity: 99% CAS No.: 110-94-1 Molecular Formula: C5H8O4 Formula Weight: 132.12 Melting Point: 95-99° Boiling Point: 200°/20mm Merck Reference: 14,4473 MDL No.: MFCD00004410
Formula: C₅H₈O₄
Pto. Ebullición: 200 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 95…99 °C
Densidad: 1,429
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004410
Núm. CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Índice Merck: 14,4473