Ácido glutárico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00295.0100
8.00295.0250
8.00295.9025
8.00295.1000
8.00295.0100EA
77
EUR
8.00295.0100
8.00295.0250
8.00295.9025
8.00295.1000
Ácido glutárico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido glutárico
Formula:
C₅H₈O₄ Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 98 °C Densidad: 1,43 g/cm³ (15 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004410 Núm. CAS: 110-94-1 EINECS: 203-817-2 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 13,04486 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 640 g/l (20 °C) |
Melting Point | 98 °C |
Molar Mass | 132.11 g/mol |
Boiling Point | 302 - 304 °C (1013 hPa) (slow decomposition) |
Vapor Pressure | 0.022 hPa (18.5 °C) |
Density | 1.43 g/cm3 (15 °C) |
Synonyms | Pentanedioic acid |
Hill Formula | C5H8O4 |
Chemical Formula | HOOC(CH2)3COOH |