Ácido adípico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13705.0B
A13705.0G
A13705.0I
A13705.0BEA
38.4
EUR
A13705.0B
A13705.0G
A13705.0I
Ácido adípico ≥99%
Adipic acid
Purity: 99%
CAS No.: 124-04-9
Molecular Formula: HOOC(CH2)4COOH
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 196°(384°F)
Odour: Odourless
pH: 2.7
Melting Point: 151-155°
Boiling Point: ca 205°/3mm
Beilstein Reference: 1209788
Merck Reference: 14,162
MDL No.: MFCD00004420
Formula:
HOOC(CH₂)₄COOH MW: 146,14 g/mol Pto. Ebullición: ∼205 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 151…155 °C Densidad: 1,360 Pto. de inflamación: 196 °C (384 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004420 Núm. CAS: 124-04-9 EINECS: 204-673-3 Índice Merck: 14,162 |