Ácido pimélico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Heptanedioic acid, 1,5-Pentanedicarboxylic acid, 1,7-Heptanedioic acid
131230250 131231000 131235000
ACRO131230250EA 39 EUR
ACRO131230250 ACRO131231000 ACRO131235000
Ácido pimélico 98%
Ácido pimélico
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 212 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 103…106 °C
Densidad: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004425
Núm. CAS: 111-16-0
EINECS: 203-840-8
Índice Merck: 12,07585
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %