Ácido pimélico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Heptanedioic acid, 1,5-Pentanedicarboxylic acid, 1,7-Heptanedioic acid
A18495.14 A18495.22
A18495.14EA 35.9 EUR
A18495.14 A18495.22
Ácido pimélico ≥98%
Ácido pimélico
Purity: 98+% CAS No.: 111-16-0 Molecular Formula: C7H12O4 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 102-106° Boiling Point: 212°/10mm Merck Reference: 14,7431 MDL No.: MFCD00004425
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 212 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 102…106 °C
Densidad: 1,329
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004425
Núm. CAS: 111-16-0
EINECS: 203-840-8
Índice Merck: 14,7431