Ácido subérico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
132811000 132815000 132810025
ACRO132811000EA 38.1 EUR
ACRO132811000 ACRO132815000 ACRO132810025
Ácido subérico 99%
Ácido subérico
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 141…144 °C
Densidad: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Pto. de inflamación: 203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004428
Núm. CAS: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Índice Merck: 12,09031
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 144 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Elemental Analysis 6.22 to 7.02 % (N)