Ácido subérico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
A13963.22
A13963.0E
A13963.36
A13963.22EA
36.7
EUR
A13963.22
A13963.0E
A13963.36
Ácido subérico ≥99%
Ácido subérico
Purity: 99%
CAS No.: 505-48-6
Molecular Formula: HO2C(CH2)6CO2H
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 203°(397°F)
Melting Point: 141-144°
Boiling Point: 230°/15mm
Beilstein Reference: 1210161
Merck Reference: 14,8862
MDL No.: MFCD00004428
Formula:
C₈H₁₄O₄ MW: 174,2 g/mol Pto. Ebullición: 230 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 141…144 °C Densidad: 1,354 g/cm³ (21 °C) Pto. de inflamación: 203 °C (397 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004428 Núm. CAS: 505-48-6 EINECS: 208-010-9 Índice Merck: 14,8862 |