Ácido subérico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18800.0100 8.18800.0500
8.18800.0100EA 45.4 EUR
8.18800.0100 8.18800.0500
Ácido subérico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido subérico
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Pto. Ebullición: 361 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 139…142 °C
Densidad: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004428
Núm. CAS: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Índice Merck: 12,09031
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.6 g/l (20 °C)
Melting Point 139 - 142 °C
Molar Mass 174.2 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 229 - 231 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 210 °C
pH 3.2 (1.6 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms Suberic acid
Hill Formula C8H14O4
Chemical Formula HOOC(CH2)6COOH