Suberato de dietilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14735.18 A14735.30 A14735.36
A14735.18EA 117 EUR
A14735.18 A14735.30 A14735.36
Suberato de dietilo ≥99%
Suberato de dietilo
Purity: 99% CAS No.: 2050-23-9 Molecular Formula: C12H22O4 Formula Weight: 230.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 282-283° Beilstein Reference: 1785500 MDL No.: MFCD00009217
Formula: C₁₂H₂₂O₄
Pto. Ebullición: 282…283 °C
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 0,980
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009217
Núm. CAS: 2050-23-9
EINECS: 218-084-4