Suberato de dimetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dimethyl octanedioate, 1,8-Octanedioic acid dimethyl ester, Suberic acid dimethyl ester
B22681.14 B22681.22
B22681.14EA 58.1 EUR
B22681.14 B22681.22
Suberato de dimetilo ≥99%
Suberato de dimetilo
Purity: 99% CAS No.: 1732-09-8 Molecular Formula: CH3O2C(CH2)6CO2CH3 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 266-268° Beilstein Reference: 1780054 MDL No.: MFCD00008471
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Pto. Ebullición: 266…268 °C
Pto. de fusión: –3.1 °C
Densidad: 1.016
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008471
Núm. CAS: 1732-09-8
EINECS: 257-059-5