Ácido azelaico 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

401520250 401521000 401525000
ACRO401520250EA 35.4 EUR
ACRO401520250 ACRO401521000 ACRO401525000
Ácido azelaico 98%
Ácido azelaico
Formula: C₉H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 237 °C (20hPa)
Pto. de fusión: 98…103 °C
Densidad: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004432
Núm. CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Índice Merck: 13,00908

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR