Ácido azelaico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
36308.14
36308.22
36308.59
36308.14EA
54.7
EUR
36308.14
36308.22
36308.59
Ácido azelaico ≥98%
Ácido azelaico
Purity: 98%
CAS No.: 123-99-9
Molecular Formula: HOOC(CH2)7COOH
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 215°(419°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.225
Melting Point: ca 102°
Boiling Point: 286°/100mm
Beilstein Reference: 1101094
Merck Reference: 14,905
MDL No.: MFCD00004432
Formula:
C₉H₁₆O₄ Pto. Ebullición: 286 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 102 °C Densidad: 1,225 Pto. de inflamación: 215 °C (419 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004432 Núm. CAS: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Índice Merck: 14,905 |