Ácido azelaico tech. 80%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
A17271.0E
A17271.36
A17271.0EEA
123
EUR
A17271.0E
A17271.36
Ácido azelaico tech. 80%, grado técnico
Azelaic acid
Purity: 80%
CAS No.: 123-99-9
Molecular Formula: HOOC(CH2)7COOH
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 215°(419°F)
Melting Point: ca 102°
Boiling Point: 286°/100mm
Beilstein Reference: 1101094
Merck Reference: 14,905
MDL No.: MFCD00004432
Formula:
C₉H₁₆O₄ MW: 188,22 g/mol Pto. Ebullición: 286 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 102 °C Densidad: 1,225 Pto. de inflamación: 215 °C (419 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004432 Núm. CAS: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Índice Merck: 14,905 |