Ácido azelaico ≥90% (por GC), grado técnico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20116.0100 8.20116.1000 8.20116.9050 8.20116.9025
8.20116.0100EA 45.4 EUR
8.20116.0100 8.20116.1000 8.20116.9050 8.20116.9025
Ácido azelaico ≥90% (por GC), grado técnico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Azelaic acid
Formula: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 106 °C
Densidad: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004432
Núm. CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Índice Merck: 13,00908
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point 107 °C
Molar Mass 188.22 g/mol
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 215 °C
Density 1.029 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (1 g/l, H2O)
Synonyms Nonanedioic acid
Hill Formula C9H16O4
Chemical Formula HOOC(CH2)7COOH