Ácido oxálico, anhidro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44410.18 44410.30
44410.18EA 46.4 EUR
44410.18 44410.30
Ácido oxálico, anhidro ≥98%
Ácido oxálico
Purity: 98% CAS No.: 144-62-7 Molecular Formula: C2H2O4 Formula Weight: 90.04 Physical Form: Crystalline Density: 1.9 Appearance: White pH: 1.3 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 385686 Merck Reference: 14,6911 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002573
Formula: C₂H₂O₄
Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.)
Densidad: 1,9
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002573
Núm. CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,6911