Ácido oxálico, anhidro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16144.0050 8.16144.0250 8.16144.9999
8.16144.0050EA 72.5 EUR
8.16144.0050 8.16144.0250 8.16144.9999
Ácido oxálico, anhidro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido oxálico
Formula: C₂H₂O₄
Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 99 - 100 °C
Densidad: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002573
Núm. CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,06980
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 189 °C (decomposition)
Molar Mass 90.03 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 21.5 hPa (50 °C)
Density 1.9 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material