Ácido oxálico 10% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethanedioic acid
85200.260
85200.290
PRLS85200.260EA
0
EUR
PRLS85200.260
PRLS85200.290
Ácido oxálico 10% en solución acuosa
Ácido oxálico
Formula:
C₂H₂O₄ Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 99…100 °C Densidad: 1,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002573 Núm. CAS: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 13,06980 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...