Ácido oxálico 10%

Proveedor: PROLABO CMP
Atención

Sinónimos: Ethanedioic acid

MC310504.2000 MC310504.5000
PRLSMC310504.2000EA 0 EUR
PRLSMC310504.2000 PRLSMC310504.5000
Ácido oxálico 10%
Ácido oxálico
Formula: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Pto. Ebullición: 365
Pto. de fusión: 99…100 °C
Densidad: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002573
Núm. CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,06980

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR