di-Potasio oxalato monohidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Oxalato de dipotasio monohidrato, Potasio oxalato monohidrato, Ácido oxálico sal de potasio monohidrato
207715000 207710025
ACRO207715000EA 79.9 EUR
ACRO207715000 ACRO207710025
di-Potasio oxalato monohidrato 99+% para análisis
di-Potasio oxalato monohidrato
Formula: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23 g/mol
Pto. de fusión: 356 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150033
Núm. CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
Índice Merck: 12,07820
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
pH 7 to 8.5 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm