Traje resistente a los químicos, Microchem® de AlphaTec® 5000, modelo 151-G02
Proveedor: Ansell
OR50T-15108G02 OR50T-15102G02 OR50T-15103G02 OR50T-15104G02 OR50T-15105G02 OR50T-15106G02 OR50T-15107G02
ANSEOR50T-15108G02EA 1670 EUR
ANSEOR50T-15108G02 ANSEOR50T-15102G02 ANSEOR50T-15103G02 ANSEOR50T-15104G02 ANSEOR50T-15105G02 ANSEOR50T-15106G02 ANSEOR50T-15107G02
Traje resistente a los químicos, Microchem® de AlphaTec® 5000, modelo 151-G02
Prendas desechables
Traje de entrada trasera altamente visible, con sello de goma de neopreno en la cara para un ajuste cercano a los respiradores de cara completa. Ideal para su uso en zonas extremadamente peligrosas en las que se requiere protección contra productos químicos y agentes biológicos concentrados.
  • Sello facial de caucho de neopreno
  • Entrada trasera horizontal con cremallera
  • Calcetines integrados
  • Guantes Ansell Barrier adjuntos, con mangas y bucles para los dedos
  • Las costuras soldadas y encintadas por ultrasonido proporcionan una alta barrera a los líquidos y las partículas
Las aplicaciones típicas incluyen: Limpieza industrial y de tanques, instalaciones de purificación de aguas residuales, productos químicos, petróleo y petroquímicos, productos farmacéuticos, agricultura, Respuesta de Emergencia HAZMAT (es decir, Nivel B), primera respuesta y servicio de bomberos.
Certificaciones: Tipo 3/4/5, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III