di-Potasio oxalato monohidrato 99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Oxalato de dipotasio monohidrato, Potasio oxalato monohidrato, Ácido oxálico sal de potasio monohidrato
424025000 424020025
ACRO424025000EA 80.7 EUR
ACRO424025000 ACRO424020025
di-Potasio oxalato monohidrato 99% ACS
di-Potasio oxalato monohidrato
Formula: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23 g/mol
Pto. de fusión: 356
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150033
Núm. CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
Índice Merck: 12,07820
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 98.5 to 101.0 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Neutrality Passes test