di-Potasio oxalato monohidrato 98.5-101.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Oxalato de dipotasio monohidrato, Potasio oxalato monohidrato, Ácido oxálico sal de potasio monohidrato
13452.22
13452.36
13452.A3
13452.22EA
29.3
EUR
13452.22
13452.36
13452.A3
di-Potasio oxalato monohidrato 98.5-101.0% ACS
di-Potasio oxalato monohidrato
Purity: 98.8-101.0%
CAS No.: 6487-48-5
Molecular Formula: C2K2O4.H2O
Formula Weight: 184.23 (166.22anhy)
Physical Form: Granular/powder
Density: 2.13
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-8.5
Melting Point:
Formula:
(COOK)₂·H₂O MW: 184.23 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Densidad: 2.13 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150033 Núm. CAS: 6487-48-5 EINECS: 209-506-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,7651 |