Potasio oxalato hidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido oxálico sal de potasio hidrato, Oxalato de dipotasio hidrato, Potasio oxalato hidrato
A12289.0B A12289.0I A12289.30
A12289.0BEA 103 EUR
A12289.0B A12289.0I A12289.30
Potasio oxalato hidrato 99%
Potasio oxalato hidrato
Purity: 99% CAS No.: 6487-48-5 Molecular Formula: K2C2O4.xH2O Formula Weight: 166.22(anhy) Odour: Odourless pH: 6-8.5 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3752576 Merck Reference: 14,7651 MDL No.: MFCD00150033
Formula: (COOK)₂·H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 2,13
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150033
Núm. CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,7651