di-Potasio oxalato monohidrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Oxalato de dipotasio monohidrato, Potasio oxalato monohidrato, Ácido oxálico sal de potasio monohidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05073.0250 1.05073.1000
1.05073.0250EA 112 EUR
1.05073.0250 1.05073.1000
di-Potasio oxalato monohidrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
di-Potasio oxalato monohidrato
Formula: (COOK)₂·H₂O
Pto. de fusión: 356 °C
Densidad: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150033
Núm. CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,07820
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 360 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Molar Mass 184.24 g/mol
Bulk Density 700 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)