di-Potasio oxalato monohidrato ≥99.0% (RT), Purum p.a. analytical reagent
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Oxalato de dipotasio monohidrato, Potasio oxalato monohidrato, Ácido oxálico sal de potasio monohidrato
60425-1KG 60425-250G
60425-1KGEA 176 EUR
60425-1KG 60425-250G
di-Potasio oxalato monohidrato ≥99.0% (RT), Purum p.a. analytical reagent
di-Potasio oxalato monohidrato
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: (COOK)₂·H₂O
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 356 °C
Densidad: 2,120 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150033
Núm. CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,07820
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 20°C) 7.0 - 8.5
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying